Learn More
Pramiracetam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16441266
Marke: Medchem Express HY17455
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H27N3O2
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 269.38
Formelmasse 269.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.