Learn More
PRDX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen PRDX3
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10664-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10664-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peroxiredoxin (Prx) is a growing peroxidase family, whose mammalian members have been known to connect with cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Many isoforms (about 50 proteins), collected in accordance to the amino acid sequence homology, containing active site cysteine residue, and the thiol-specific antioxidant activity, distribute throughout all the kingdoms. Among them, mammalian Prx consists of 6 different members grouped into typical 2-Cys, atypical 2-Cys Prx, and 1-Cys Prx. Except Prx VI belonging to 1-Cys Prx subgroup, the other five 2-Cys Prx isotypes have the thioredoxin-dependent peroxidase (TPx) activity utilizing thioredoxin, thioredoxin reductase, and NADPH as a reducing system. Mammalian Prxs are 20-30 kilodalton in molecular size and vary in subcellular localization: Prx I, II, and VI in cytosol, Prx III in mitochondria, Prx IV in ER and secretion, Prx V showing complicated distribution including peroxisome, mitochondria and cytosol.
Spezifikation
Spezifikation
PRDX3
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P20108, P30048, Q9Z0V6
10935, 11757, 64371
PRDX3 Fusion Protein Ag1062
Primary
-20°C
PRDX3
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antioxidant protein 1, AOP 1, AOP1, HBC189, MER5, Peroxiredoxin 3, Peroxiredoxin III, PRDX3, PRO1748, Protein MER5 homolog, Prx III, PRX3, SP 22
Prdx3
IgG
Antigen Affinity Chromatography