Learn More
Brady™ Pre-cut Blank Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
The material of these labels is ideal for indoor and outdoor facility labels.
126.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl (B-7569) |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15991001
|
Brady™
120932 |
Weiß | 72 mm | 82,6 mm | 28,6 mm |
126.00 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15981001
|
Brady™
120931 |
Weiß | 75 mm | 82,6 mm | 57 mm |
181.00 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15911011
|
Brady™
120935 |
Gelb | 75 mm | 82,6 mm | 57 mm |
181.00 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15971001
|
Brady™
120930 |
Weiß | 152 mm | 158,8 mm | 101 mm |
281.00 €
175 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15901011
|
Brady™
120934 |
Gelb | 152 mm | 158,8 mm | 101 mm |
281.00 €
175 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Ideal for 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels
- Vinyl material
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Gebäudekennzeichnung, Kennzeichnung von Gefahrenkommunikation, Kennzeichnung von elektrischen Anlagen | |
1 | |
-20°bis +75 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Vinyl (B-7569) | |
Unsteril | |
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker | |
Rechteck | |
0,102 mm |