Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen mit Löchern
Artikelnummer. 11754558
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11754558 Blau 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11754558 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 203241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95 €
    62.06 € / 25 Stück
    Sparen 25.89 €
    29% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Saint Gobain Performance Plastics™ Stopfen aus vorgebohrtem konischem Gummi, zur Verwendung mit speziell entwickelten Tauchröhrchen oder Belüftungskonfigurationen.
  • Resistent gegen gebräuchliche Laborchemikalien
  • Sorgen für eine perfekte Abdichtung und außergewöhnliche Verklebung
  • Mit vorgebohrten Löchern
  • Beständig gegen Temperaturen von -5 bis 70 °C (120 °C in feuchter Atmosphäre)
  • Hochelastisch, für perfekte Abdichtung und Haftung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6.5 mm
Höhe (metrisch) 35 mm
Menge 25/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) Beständig von -5 bis 70 °C
Gesamtpositionen 5
Farbe Blau
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 41 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen aus Naturkautschuk