Learn More
Vorgewogenes Keimzahl-Agar (Plate Count Agar, kurz PCA)
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von Medien für die Zählung der Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit vorgewogenen Medienbeuteln.
88.90 € - 330.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Vorgewogenes Keimzahl-Agar (Plate Count Agar, kurz PCA) |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15802477
|
Thermo Scientific Oxoid
PW0325-8L |
10 Beutel für 8 l Medium |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15892467
|
Thermo Scientific Oxoid
PW0325-1L |
20 Beutel für 1 l Medium |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von mikrobiellen Kulturmedien für die Zählung der Gesamtkeimzahl (total viable counts, TVC) in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit Thermo Scientific™ Vorgewogenes Keimzahl-Agar. Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
- Effizient:Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
- Praktisch: ‘Durch Aufreißbeutel’ und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
- Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
- Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für anspruchsvolle Aufgaben genutzt werden kann.
Spezifikation
Vorgewogenes Keimzahl-Agar (Plate Count Agar, kurz PCA) | |
Pulver | |
Agar |
Für Laboranwendungen.