Learn More
Kern Sohn Präzisionswaage EW
Artikelnummer. 17371603
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
420 g
620 g
820 g
2.200 g
4.200 g
6.200 g
12 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
17371603 12 kg 1 Stück
17391603 2.200 g 1 Stück
17311613 4.200 g 1 Stück
17301613 420 g 1 Stück
17331613 6.200 g 1 Stück
17321613 620 g 1 Stück
17341613 820 g 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 17371603
Marke: Kern Sohn EW 120001NM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 kg
Lesbarkeit 0.1 g
Typ Präzisionswaage
Länge (metrisch) Schale 180 mm
Breite (metrisch) Schale 160 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz