Learn More
Kern Sohn Präzisionswaage EW
Artikelnummer. p-7226215
Encompass_Preferred
Click to view available options
Fassungsvermögen:
420 g
620 g
820 g
2.200 g
4.200 g
6.200 g
12 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17371603
Marke: Kern Sohn EW 120001NM
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 kg
Lesbarkeit 0.1 g
Typ Präzisionswaage
Länge (metrisch) Schale 180 mm
Breite (metrisch) Schale 160 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.