Learn More
Kern Sohn Präzisionswaage PES
Artikelnummer. p-7226201
Encompass_Preferred
Click to view available options
Fassungsvermögen:
620 g
2.200 g
4.200 g
6.200 g
15 kg
31 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17381703
Marke: Kern Sohn PES 150001M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Robust laboratory and industrial precision scale for heavy items, with EC type approval.
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
Spezifikation
Fassungsvermögen 15 kg
Lesbarkeit 0.1 g
Linearität 0.2 g
Typ Präzisionswaage
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.