Learn More
Kern Sohn Präzisionswaage PLJ
Artikelnummer. 17311733
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.200 g
2100 g
4.200 g
420 g
6.200 g
6200 g (0.1-g-Verifizierung)
720 g
720 g (0,01-g-Verifizierung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
17311733 1.200 g 1 Stück
17321733 2100 g 1 Stück
17341733 4.200 g 1 Stück
17331733 420 g 1 Stück
17351733 6.200 g 1 Stück
17361733 6200 g (0.1-g-Verifizierung) 1 Stück
17371733 720 g 1 Stück
17381733 720 g (0,01-g-Verifizierung) 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 17311733
Marke: Kern Sohn PLJ 12003A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
  • Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
  • Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 1.200 g
Lesbarkeit 0.001 g
Linearität 0.003 g
Typ Präzisionswaage
Elektrische Anforderungen Universal Mains Adapter