Learn More
MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
20 x 10 cm
Menge:
25/Packung
50/Packung
Sorbens:
Silica Gel 60 F254
Packungsgröße:
1 Packung
Beschreibung
- Average particle size is 5μm with a 4-7μm distribution
- Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60Å
For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures
Zertifizierungen
ISO 9001:2000
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Typ | Silica HPTLC Plate |
| Sorbens | Silica Gel 60 F254 |
| Dicke (metrisch) | 200 μm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 10 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.