Learn More
Prednison, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813627
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
53-03-2
C21H26O5
358.434
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
5865
CHEBI:8382
(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
53-03-2
C21H26O5
358.434
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
5865
CHEBI:8382
(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Prednison, 98 %, CAS-Nr. 53-03-2, ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmender, immunmodulatorischer, antineoplastischer und adrenerger Aktivität.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Prednison ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmender und immunsuppressiver Aktivität.
•Es zeigt eine antineoplastische und adrenerge Aktivität gegenüber hormonempfindlichen Krebszellen.
•Diese Verbindung bindet an ihre Rezeptoren und tritt in den Zellkern ein, wodurch spezifische Kernrezeptoren aktiviert werden, was zu einer veränderten Genexpression und einer Hemmung der proinflammatorischen Zytokin-Produktion führt.
Anwendungen
• Prednison kann die Anzahl zirkulierender Lymphozyten reduzieren, die Zelldifferenzierung fördern und die Apoptose in empfindlichen Tumorzelllinien stimulieren.
•Es gilt als Prodrug, das von der Leber in Prednisolon umgewandelt wird, was die aktive Steroid-Verbindung darstellt.
• Es wird außerdem in einigen Studien verwendet, um die Auswirkungen der täglichen Verabreichung von MIDD0301 auf das Gewicht von Tier und Organen sowie das hämatologische Profil zu untersuchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Prednisone
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 358.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.