Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Marke: Kappes Systeme™ 6002.00.0150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.B/T/H: 500/300/200mm
Grösse: 2
Farbe: Blau
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Blau | |
Größe 2 | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
300 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
Zufuhr-Rollenbahn | |
500 mm | |
200 mm |