Learn More
Presatovir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16499687 5 mg
16497158 10 mg
16463187 50 mg
16457156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499687 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16727
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Presatovir
CAS 1353625-73-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30ClN7O3S
Menge 5 mg
Synonym GS-5806
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (11.28 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMILES O=C(C(C=C(Cl)C=C1)=C1NS(C)(=O)=O)N(CCCC2)[C@@H]2C3=NN4C(N=C(N5CC[C@H](N)C5)C(C)=C4)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 532.06
Formelmasse 532.06
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus