missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pretomanid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420547
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16420547

Marke: Medchem Express HY10844

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.

Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pretomanid
Physikalische Form Solid
CAS 187235-37-6
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12F3N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym PA-824 (S)-PA 824
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (347.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1CO[C@@H]2COC3=NC([N+]([O-])=O)=CN3C2
Molekulargewicht (g/mol) 359.26
Formelmasse 359.26
Reinheit (%) 98.36%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt