Learn More
Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter
Entscheiden Sie sich für eine dieser Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers am Aufstellort nicht den Anforderungen des Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Marke:  Thermo Scientific™ 06.5452
149.15 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.97200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11387101
  • 157.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Vorbehandlungskassetten und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Setzen Sie die Vorbehandlung ein, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Systems entspricht.
Spezifikation
Spezifikation
10-Zoll-Kartusche zur Wasserhärtestabilisierung (25.4 cm) Für den Einsatz in 09.4000
Stabilisierungskartusche
25,4 cm
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII
10 ft.