Learn More
Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter
Entscheiden Sie sich für eine dieser Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers am Aufstellort nicht den Anforderungen des Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Marke: Thermo Scientific™ 06.5204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Vorbehandlungskassetten und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Setzen Sie die Vorbehandlung ein, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Systems entspricht.Spezifikation
5 µm-Filter mit Härtestabilisator | |
LabTower EDI, LabTower RO | |
Filter mit Stabilisator |