Learn More
PRIMA-1, MedChemExpress
Beschreibung
PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PRIMA-1 |
| CAS | 5608-24-2 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H15NO3 |
| Menge | 200 mg |
| Synonym | NSC-281668 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (539.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (269.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CO)(CO)N2CCC1CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.22 |
| Mehr anzeigen |