Learn More
Gibco™ Primary Rat Hippocampal Neurons, Sprague Dawley
Gibco Primäre Ratten-Hippocampale Neuronen, Sprague Dawley, sind aus Sprague Dawley embryonalen 18-Tage-Ratten isoliert und kryokonserviert.
Marke: Gibco™ A36513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00270kg
Beschreibung
Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 – 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
• Hohe Lebensfähigkeit: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
• Hohe Reinheit: Mehr als 90 % neuronaler Phänotyp
• Funktionell validiert: Getestet auf spontanen synchronen Calciumfluss und synaptische Ausschüttung
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Hippocampus | |
Hippocampus-Neuron Ratte |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Ratte | |
1 Millionen | |
Zellreinheit, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.