Learn More
Pristinamycin IA, MedChemExpress
Beschreibung
Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Pristinamycin IA |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 3131-03-1 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C45H54N8O10 |
| Synonym | Mikamycin B Mikamycin IA |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (38.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H]1C(N[C@H](CC)C(N2[C@](CCC2)([H])C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C(N4[C@](CC(CC4)=O)([H])C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@@H]1C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C6=NC=CC=C6O |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?