Learn More
Pristinamycin IA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Artikelnummer. Menge
16433786 25 mg
16462029 1 mg
16458318 10 mg
16420758 5 mg
4 options
Artikelnummer. 16433786
Marke: Medchem Express HYA0279A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pristinamycin IA
Physikalische Form Powder
CAS 3131-03-1
Farbe Yellow
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H54N8O10
Synonym Mikamycin B Mikamycin IA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (38.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1C(N[C@H](CC)C(N2[C@](CCC2)([H])C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C(N4[C@](CC(CC4)=O)([H])C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@@H]1C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C6=NC=CC=C6O
Molekulargewicht (g/mol) 866.96
Formelmasse 866.96
Reinheit (%) 96.32%
Güte Research