Learn More
Pristinamycin IA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462029
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Artikelnummer. 16462029
Marke: Medchem Express HYA0279A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pristinamycin IA
Physikalische Form Powder
CAS 3131-03-1
Farbe Yellow
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H54N8O10
Synonym Mikamycin B Mikamycin IA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (38.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1C(N[C@H](CC)C(N2[C@](CCC2)([H])C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C(N4[C@](CC(CC4)=O)([H])C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@@H]1C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C6=NC=CC=C6O
Molekulargewicht (g/mol) 866.96
Formelmasse 866.96
Reinheit (%) 96.32%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.