Learn More
Pritelivir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16469027 5 mg 5 Milligramm
16466438 10 mg -
16436726 100 mg 100 Milligramm
16402547 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16469027
Marke: Medchem Express HY15303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pritelivir
Physikalische Form Powder
CAS 348086-71-5
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18N4O3S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym AIC316 BAY 57-1293
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM)
SMILES O=C(N(C1=NC(C)=C(S(=O)(N)=O)S1)C)CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 402.49
Formelmasse 402.49
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research