Learn More
Invitrogen™ Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ P2912
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11549266
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PRKACA (PKA) is a serine⁄threonine protein kinase that phosphorylates a broad spectrum of substrates. PRKACA regulates many cellular processes including cell growth, cell differentiation, ion-channel conductivity, gene transcription, and synaptic release of neurotransmitters.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002721.1
5566
10μg
PKA Kinase Family
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
PRKACA
E. coli
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
43.5 kDa
PRKACA (PKA)
aa 1-351
Recombinant
Storage Buffer: 30mM KPO4, pH 7.5, 50% glycerol, 150mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction