Learn More
Invitrogen™ Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PR3791B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15142713
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PRKACA regulates many cellular processes including cell growth, cell differentiation, ion-channel conductivity, gene transcription, and synaptic release of neurotransmitters.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002721.1
43.5 kDa
PRKACA (PKA)
Human
His Tag
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
E. coli
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100 μg
PKA Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 30mM KPO4, pH 7.5, 50% glycerol, 150mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction