Learn More
Invitrogen™ PRKG2 (PKG2) Recombinant Human Protein
PRKG2 (PKG2) exhibits many cellular functions.
Marke:  Invitrogen™ PV4277
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11555006
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PRKG2 (PKG2) has cAMP- and cGMP-dependent protein kinase activity.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006250
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
PRKG2 (PKG2)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
116.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PKG Kinase Family
Recombinant
Baculovirus