Learn More
Prnd Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Prnd
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826295
Unterlagen ansehen
Proteintech
51026-2-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16816295
Unterlagen ansehen
Proteintech
51026-2-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene is found on chromosome 20, approximately 20 kbp downstream of the gene encoding cellular prion protein, to which it is biochemically and structurally similar. The protein encoded by this gene is a membrane glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that is found predomitly in testis. Mutations in this gene may lead to neurological disorders.
Spezifikation
Spezifikation
Prnd
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q9QUG3, Q9UKY0
23627, 26434
Prnd Fusion Protein Ag0731
Primary
-20°C
PRND
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AI450264, doppel, Dpl, prion protein dublet, Prnd, PrPLP
Prnd
IgG
Antigen Affinity Chromatography