Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ – Blue E. coli 0157 Latextestreagenzien-Kits
Nur eine Kolonie reicht für den Test aus, so dass selbst ein begrenztes Wachstum nachgewiesen werden kann
47.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Clia Complexity | Ohne Verzicht |
Nachweisbare Analyten | E. coli Serogruppe O157 |
Empfindlichkeit | 1 |
Typ | Blaues E. coli O157 Latex-Testreagenz-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11969044
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.070B |
50 Tests | E. coli O157 Latex-Reagenz 3.1 ml, Latex-Reagenz 1.5 ml mit Negativkontrolle, mit 1.5 ml Positivkontrolle, 25 Agglutinationskarten, 75 Mischstäbchen |
47.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Entwickelt, um die Möglichkeit von Kreuzreaktionen mit E. hermanii und anderen Sorbitol-negativen Escherichia-Arten zu beseitigen
- Latex-Agglutination
- Testergebnisse in 2 Minuten
- CLIA-Komplexität: Ohne Verzicht
- Empfindlichkeit von 100 %
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
E. coli Serogruppe O157 | |
Blaues E. coli O157 Latex-Testreagenz-Kit |
Ohne Verzicht | |
1 | |
2 min |