Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Hochstuhl
Artikelnummer. 16583914
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Pakningsstørrelse:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mit Armlehnen Mit Laufrollen Pakningsstørrelse
16583914 Nein Ja 1 Stück
16563914 Nein Nein 1 Stück
16573914 Ja Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16583914 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS7006BL
Verfügbar ab: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Antistatischer ESD Reinraum-Hochstuhl aus Kunstleder, mit modernster Ergonomie.
  • Ergonomischer ESD-Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Tekniske data
Produkttyp Reinraum-Stuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung ESD Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum-Stühle
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 17 kg
Radtyp Rollen mit Bremsfunktion
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.