Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Beschreibung
- Ergonomischer ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Stuhl |
| Farbe | Schwarz |
| Verstellbar | Yes |
| Armausführung | Verstellbare Armlehnen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Ausführung | ESD Vinyl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum-Stühle |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Mehr anzeigen |