Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Artikelnummer. 16503914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen Mit Laufrollen unitSize
16503914 Schwarz Nein Ja 1 Stück
16513914 Grau Nein Nein 1 Stück
16523914 Grau Ja Nein 1 Stück
16533914 Grau Nein Ja 1 Stück
16583904 Grau Nein Ja 1 Stück
16593904 Schwarz Ja Ja 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 16503914
Marke: Techsit™ TS7002B/BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger, ergonomischer Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar ja
Rückenausführung Ergonomic
Ausführung Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sitzen
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (angloamerikanisch) 17 kg
Radtyp Rollen mit Bremsfunktion
Breite (metrisch) 480 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja