Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Artikelnummer. 16513914
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16513914
Marke: Techsit™ TS7002G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger, ergonomischer Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Sitzmöbel für Labor
Farbe Grau
Verstellbar ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 17 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 480 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Stahl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.