Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Descripción
- Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Sitzmöbel für Labor |
| Farbe | Grau |
| Verstellbar | Ja |
| Armausführung | Verstellbare Armlehnen |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Tiefe (metrisch) | 440 to 500 mm |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?