Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Artikelnummer. 16593904
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen Mit Laufrollen Packungsgröße
16593904 Schwarz Ja Ja 1 Stück
16503914 Schwarz Nein Ja 1 Stück
16513914 Grau Nein Nein 1 Stück
16523914 Grau Ja Nein 1 Stück
16533914 Grau Nein Ja 1 Stück
16583904 Grau Nein Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16593904 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS7002B/AA
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger, ergonomischer Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Verstellbare Armlehnen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 17 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Ja
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Vinyl