Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labordrehstuhl
Artikelnummer. 16563904
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen unitSize
16563904 Grau Nein 1 Stück
16543904 Schwarz Nein 1 Stück
16553904 Schwarz Ja 1 Stück
16573904 Grau Ja 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16563904
Marke: Techsit™ TS7001G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger, ergonomischer Labordrehstuhl, schwarzes antimikrobielles Kunstleder.
  • Ergonomischer Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Grau
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Tischhöhe
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Rollen
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Vinyl