Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labordrehstuhl
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ergonomischer Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborstuhl |
| Farbe | Grau |
| Verstellbar | Ja |
| Armausführung | Verstellbare Armlehnen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.