Learn More
Techsit™ Pro-Tech Plus Reinraum ESD-Hochstuhl
Artikelnummer. 17743409
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Ausführung:
ESD-Vinyl
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Ausführung Packungsgröße
17743409 Schwarz ESD-Vinyl 1 Stück
17763409 Weiß Kunststoff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17743409 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS7911B
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stuhl aus Vinyl, schwarz, geeignet für Reinraum-ESD-Klasse 5, Fußring, Gleiter. Voll ergonomisch, mit integrierten Verstellmechanismen.
  • ESD-Hochstuhl aus Vinyl, geeignet für ESD-Reinraum, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Vinyl - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Vinyl.
  • 150 kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104 - 106 Ω
  • Vollständig gekapselter Außenrahmen, mit Verstellmechanismen
Spezifikation
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Yes
Rückenausführung Ergonomic
Ausführung ESD-Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms, ESD Environments
Rahmenmaterial Steel
Sitzhöhe 590 to 850 mm
Gewährleistung 5 Year
Gewicht (metrisch) 15 kg
Radtyp Glide
Breite (metrisch) 500 mm
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze Yes
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Yes
Mit Neigung Yes
Sitztyp Hohe Tischhöhe