Learn More
Proadifen hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478726
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478726 100 mg -
16442266 500 mg 500 Milligramm
16429885 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478726 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1311
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32ClNO2
Menge 100 mg
Synonym SKF-525A U-5446 RP-5171
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (128.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CCC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 389.96
Formelmasse 389.96
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid