Learn More
Proadifen Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495989 1 g 1 Gramm
15415999 500 mg 500 Milligramm
15405999 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63833.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-68-0 | C23H32ClNO2 | 389.964 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Proadifenhydrochlorid ist ein Inhibitor von NOS1, AChR, Cytochrom P-450 und KIR6. Proadifen-Hydrochlorid bindet an den Proteinteil von P-450, reduziert auch die hypoxische Reaktion. Proadifen-Hydrochlorid hat eine gute antiarrhythmische Wirkung. SKF-525A reduzierte die Erschöpfung des kardialen Norepinephrins erheblich.
Löslichkeit
Löslich in Methanol oder Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-68-0
Summenformel C23H32ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 389.964
MDL-Nummer MFCD00055151
InChI-Schlüssel FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, sk&f 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC-Name 2-2,2-(diethylamino)ethyl-diphenylpentanoat;hydrochlorid
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proadifen hydrochloride
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol or water
Formelmasse 389.97
Physikalische Form Pulver