Learn More
Probenecid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Probenecid |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formelmasse | 285.1035 |