Learn More
Procainamidhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10733211 25 g Glasflasche 25 Gramm
10167743 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207300250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 614-39-1 | C13H21N3O·HCl | 271.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-39-1
Summenformel C13H21N3O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 271.78
MDL-Nummer MFCD00012998
InChI-Schlüssel ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym procainamide hydrochloride, procainamide hcl, pronestyl, procanbid, procapan, procan, procainhydrochlorid, procan sr, procainii chloridum, promide hydrochloride
PubChem CID 66068
ChEBI CHEBI:8429
IUPAC-Name 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamid;hydrochlorid
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procainamide hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 14, III, 1077
Merck Index 15, 7874
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,very sparingly soluble in benzene and ether
Formelmasse 271.78
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procainamide hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.