Learn More
Procaine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460988
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16460988 5 g 5 Gramm
16422229 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460988 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0546A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procaine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 51-05-8
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H21ClN2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (183.30 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 272.77
Formelmasse 272.77
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research