missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Procyanidin B1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492549
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492549 1 mg -
16491508 5 mg -
16439108 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492549 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0795

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.

Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Procyanidin B1
CAS 20315-25-7
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H26O12
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3[C@@H]1C4=C5C(C[C@H](O)[C@@H](C6=CC=C(O)C(O)=C6)O5)=C(O)C=C4O
Molekulargewicht (g/mol) 578.52
Formelmasse 578.52
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.