Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Artikelnummer. 16453906
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16453906 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16453906 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0796
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 578.52 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.07%
Löslichkeit H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Synonym Proanthocyanidin B2
Ziel Reactive Oxygen Species
Menge 25 mg