Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2- Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 381
12794.60 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 117.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726549
  • 13468.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren, die präzise Temperatursteuerung sowie Auswahl entweder eines Wärmeleitfähigkeits- (TC) oder eines Infrarotsensors (IR) und einen praktischen Hochtemperatur-Dekontaminationszyklus bieten. Unser zuverlässiger Steri-Cycle CO2-Inkubator mit Direktbeheizung verfügt über ein einzigartiges, in die Kammer integriertes HEPA-Luftfiltersystem, das einen kontinuierlichen Schutz vor ungewollten Kontaminanten aus der Luft und einen bedarfsgesteuerten Hochtemperatur-Sterilisationszyklus bietet, der die routinemäßige Reinigung vereinfacht.
Leistung
  • Ungefähre Länge des Zyklus: 14 h
  • Das optimierte Luftströmungssystem beeinträchtigt weder die Proben noch die Inkubation
  • Das optional integrierte VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe
  • Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem entfernt fortlaufend Partikel, um die Bedingungen der Reinraumklasse 100 zu erfüllen
  • Der 140 °C-Sterilisationszyklus verhindert die Kontamination von Innenflächen
  • Ein akustischer Alarm wird ausgelöst, wenn die Außentür während des Zyklus geöffnet wird oder wenn die Temperatur 60 °C oder mehr erreicht
  • Der hitzebeständige TC-Sensor kann während des Zyklus an seinem Platz belassen werden
  • HEPA-Filter und IR-Sensor können leicht entfernt werden
  • Ein Zugangscode verhindert versehentliche Zyklusstarts
Mikroprozessorsteuerung
  • Ein alphanumerisches Meldungsdisplay zeigt leicht lesbar Temperatur, CO2 und (optionale) Parameter über die relative Feuchte an
  • Akustischer/optischer Alarm mit Stummtaste
  • Sollwerte für Temperatur, Übertemperatur, CO2
  • Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Erinnerung an HEPA-Filterwechsel, Fernalarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte
Bauweise
  • Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können ohne Werkzeug entfernt werden.
  • Sterilfilter an Gaseinlass- und Probenahme-Anschlüssen sind leicht zugänglich
  • Die abnehmbare Innentürdichtung passt sich kontinuierlich an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten
Bestellinformationen:
Optionen beinhalten: Verschiedene CO2-Sensoren, Türanschlag rechts oder links, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobiellet Kupferinnenraum, automatische Gastankumschalter, Data-Logging, IQ/OQ-Dokumentationskits.
Serviceleistungen
Fünf Jahre Garantie auf den TC CO2-Sensor
Spezifikation
Spezifikation
6,5 cu. ft.
Optional 4 bis 20 mA
184 L
0 bis 20%
LED
Keine
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Wasserwanne
63,5 x 66,8 x 100,3 cm (25 x 26,3 x 39,5 in.)
230 V, 50/60 Hz
UL, cUL, CE
Einzelner 184 l-Inkubator
Gebürsteter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
<90 % bei 37 °C
CO2-Inkubator
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in.)
260 lb.
230V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen