Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystem, KingFisher mit 96-Deep-Well-Kopf
Mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessoren lassen sich Proben einer Vielzahl von Materialien effizient vorbereiten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5400630
33220.00 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10053kg
Artikelnummer. 11829520
  • 60400.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bearbeiten Sie auf effiziente Weise Proben einer Vielzahl von Materialien mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystemen. Sie ermöglichen eine äußerst vielseitige, automatisierte Aufbereitung mittels Magnetpartikeln für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellreinigung aus praktisch allen Quellen. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
Finden Sie eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Probenaufbereitung. Mit 24 Magnetköpfen können Kunden das Aufbereitungsvolumen bis auf 5 ml steigern, was eine höhere Ausbeute des gereinigten Produktes zur Folge hat. Für höhere Durchsätze können 96 Proben mit einem 96er-Magnetkopf aufbereitet werden.
  • Das vollautomatische System ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen.
  • Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in weniger als 20 Minuten.
  • Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um verschiedenste Applikationen durchzuführen.
  • Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen.
  • Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich.
Empfohlen für:
  • Genomik und Proteomik
  • Target-Identifizierung
  • Veterinärmedizinische Assays
  • Biomarker-Suche
  • Qualitätskontrolle
  • Forensik
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1000 μl
96 Proben
> 95 %
Genomik und Proteomik, Identifizierung gesuchter Substanzen, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik
96 in einem Rahmen, austauschbare Magnetköpfe
24- oder 96-Well-Platten; KingFisher 24 Deep-Well-Platte (200 bis 5.000 µl); 96-Deep-Well-Mikrotiterplatte (50 bis 1.000 µl); KingFisher 96-Platte (20 bis 200 µl); PCR-Platte (20 bis 100 µl)
60 cm
38 cm
28kg
68 cm
24 oder 96
KingFisher 96-Platte, KingFisher 96 DW-Platte
START/PAUSE/STOP/OK/DREHPLATTE DREHT SICH IM UHRZEIGERSINN/DREHPLATTE DREHT SICH GEGEN DEN UHRZEIGERSINN/vier Cursortasten/LCD
Von 5°C über Umgebungstemperatur bis 115°C
ca. >1 μm
23,6 in.
15 in.
62 lb.
26,8 in.
Sonderangebote
Zur Verwendung im Labor