Learn More
BINDER™ Serie KBF Konstantklimaschränke mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KBF sorgt für absolut konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
Marke: BINDER™ 9020-0322
Beschreibung
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
- Innenkammer aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Tür-Heizung
Spezifikation
8.7 cu. ft. | |
30 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
CEE | |
0 °C bis 70 °C | |
TFT Touch | |
KBF240-230 V | |
930 x 855 x 1460 mm | |
200 V | |
16 A |
66.1 lb. | |
KBF240-230 V, Standard, Serie KBF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 247 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
247 L | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./9 | |
10 bis 80% | |
Konstantklimaschrank | |
10 % r.F. bis 80 % r.F. | |
650 x 485 x 785 mm | |
189 kg | |
2,1 kW | |
50/60 Hz |