Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Der BINDER Brutschrank der Serie BD mit natürlicher Konvektion ist Spezialist für die langzeitstabile Dauerbenutzung. Er eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum Konditionieren hitzeempfindlicher Medien.
Marke:  BINDER™ 9010-0073
4985.35 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21689" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 171.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15682076
  • 5385.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • natürliche Konvektion
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 mit visuellem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
Spezifikation
14.1 cu. ft.
35 kg
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
Naturfarben
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
Standard-Inkubator
Glass Door
2
1000 x 500 x 800 mm
135 kg
230 V
3,7 A
77.2 lb.
BD400-230 V, Standard, Serie BD Classic.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 400 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
400 l
APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Keine
Glas (Tür)
max. 2 Std./9
5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
LED
BD400-230 V
Ja (mit Regler)
1275 x 860 x 1040 mm
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.85 kW, 12.5 A
0,85 kW
50/60 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen