Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Analysewaagen
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Analysenwaagen bieten ultimative Genauigkeit und Qualitätssicherungsfunktionen, die ihresgleichen suchen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30355411
Beschreibung
XPR Analysewaagen, Nachfolger der XPE Analysewaagen, bieten ultimative Wägeleistung und eine Reihe intelligenter Qualitätssicherungsfunktionen, die die strengsten Anforderungen erfüllen. Verlassen Sie sich darauf, dass die XPR bereits beim ersten Mal die richtigen Ergebnisse liefert. Die patentierte StaticDetect™ Technologie, die in Kombination mit dem optionalen ionisierenden Modul eingesetzt wird, bietet ein vollständiges elektrostatisches Detektions- und Ausscheidesystem, um genaue Wägeergebnisse und höchste Prozesssicherheit zu gewährleisten.
Optionale Module und Zubehör erleichtern die Anpassung Ihrer XPR Analysewaage an Ihre Prozessanforderungen.
Genaue Ergebnisse
- Aktives Temperaturregelsystem (ATC™)
- StaticDetect™
- proFACT Advanced interne Anpassung
- Ionisator-Modul bereit
Effizienter Betrieb
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen (mit Handschuhen bedienbar)
- ErgoClip für die direkte Dosierung
- SmartSense für berührungslosen Türbetrieb
- SmartTrac Dosieranleitung
- SmartGrid Wägeschale
- Ergebnisprotokoll
- Speicherung der Methoden
- Automatische Windschutztüren
Qualitätssicherung
- Mindestgewicht-Warnfunktion
- StatusLight Statusleuchte für Waagenbereitschaft
- LevelControl: Niveauwarnung mit grafischer Nivellierungsführung
- Toleranzprofile
- Benutzerverwaltung
- Einstellungs- und Routine-Testverlauf
- Verlaufsänderungsfunktion
Nahtloser Prozess
- LabX-fähig
- Calibry-fähig
- Mehrere Schnittstellen für einfache Konnektivität und Datenexport: 4 × USB, 1 × LAN
- Erweiterbar auf automatische Pulver- und/oder Flüssigkeitsdosierung
Spezifikation
GLP, ISO 9001, UL, CSA | |
220 g | |
0,01 mg | |
Aluminium-Druckguss | |
2 s | |
53 cm | |
37 cm | |
46 cm | |
110/230 V 50/60 Hz |
USB, LAN, PS/2, RS232 kompatibel | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Waage, Netzkabel, Benutzerhandbuch, Produktionszertifikat, Konformitätserklärung, ErgoClip-Korb, SmartPrep (2), Pinzette, Spatel (2), Pinsel | |
XPR205 | |
Analytische Waage | |
14,6 in. | |
18.1 in. | |
12,260 kg |