Learn More
Labconco™ Mobiler Standfuß für Protector Doppelhandschuhbox
Die epoxidbeschichteten, geschweißten Standfüße aus Stahl verfügen über eine dauerhaft befestigte, schwarze Arbeitsfläche aus Phenollaminat
Marke:  Labconco™ 5062020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 249.00000kg
Artikelnummer. 16407470
  • 6755.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Standfuß unterstützt ein Doppelhandschuhfach
  • Der untere Einschub bietet praktischen Platz für eine zusätzliche Vakuumpumpe oder einen Trockenzug
Technische Daten:
  • Höhenverstellbar von 83,8 bis 101,6 cm (33 bis 40 in.) mit drehbaren Laufrollen
  • Gesamtmaße der Arbeitsfläche (B x T x H):264,1 x 78,7 x 2,8 cm (104 x 31 x 1,1 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Doppelt breite Labconco Handschuhbox
400 lb.
30 in.
90,4 cm
262,1 cm
Stahl und Epoxid
Stütze für Labconco Handschuhbox
35,6 in.
181 kg
103,2 in.
76,2 cm
Untergestell
1815 kg
Grau