Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht
Zuverlässige, den Anforderungen Ihrer klassischen Arbeitsabläufe, entsprechende Leistung.
Marke:  A&D Weighing GH-252-EC
2922.07 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16611122
  • 3983.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • EG-Typgenehmigung
  • Großer Wägebereich
  • Antistatisches Glas
  • Automatische Ein-Tasten-Kalibrierung durch motorgetriebene interne Kalibriermasse
  • Automatische Kalibrierung bei Änderung der Umgebungstemperatur
  • Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle für Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • Datenspeicher-Funktion
  • ID-Nummer für GLP-Ausgabe
  • Automatische Ausschaltfunktion
  • Großer Wägeraum von: 183 mm (B) x 148,5 mm (T) x 251 mm (H)
  • WinCT Kommunikationssoftware (herunterladen)
Spezifikation
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
250 g
0,01 mg/0,1 mg
GH-252-EC, Analytisches Halbmikroskop
11 VA an den Adapter (12 V, 300 mA)
RS-232 C
LCD
Rostfreier Stahl
3,5 Sekunden (0,1 mg)/8 Sekunden (0,01 mg)